Merck
E7407
ERK1, active, untagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
MAPK3, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Minőségi szint
termékcsalád
PRECISIO® Kinase
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
329-445 nmol/min·mg
molekulatömeg
~44 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... MAPK3(5595)
Általános leírás
Extracellular signal-regulated kinase 1 (ERK1) belongs to mitogen-activated protein kinases (MAPK)/ERK family of intermediate proteins in the signaling pathways. This gene contains nine exons and eight introns, and spans 9kb. It is a constitutively expressed protein, the activity of which is altered by the phosphorylation state. It has a higher expression level in nervous tissues. It contains 11 kinase subdomains, common between humans and mice. It has a molecular weight of 44kDa.
Biokémiai/fiziológiai hatások
ERK1 (MAPK3) participates in cellular signaling cascades that are activated in response to numerous growth factors and cytokines. Disruption of MAP kinase signaling functionality is associated with disease states including inflammation, cancer and neurodegenerative disease.
Extracellular signal-regulated kinase 1 (ERK1) act as intermediate in multiple signaling cascades, and is acted upon by MEK protein. MEK are essential for Golgi fragmentation during mitosis, and this is achieved by its action upon an alternatively spliced isoform of ERK1, called ERK1c. ERK1/2 signaling plays a key role in cellular response to topoisomerase II poisoning, by activating G2/M checkpoint, and thus, prevents poison-induced cell death. In melanocytes, pleiotrophin suppresses pigmentation or melanogenesis, by degradation of MITF, through the activation of ERK1/2 signaling.
Fizikai forma
Supplied in 25 mM MOPS, pH 7.5, with 300 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol
Jogi információk
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ryan H Kolb et al.
PloS one, 7(11), e50281-e50281 (2012-11-21)
Topo II poisons, which target topoisomerase II (topo II) to generate enzyme mediated DNA damage, have been commonly used for anti-cancer treatment. While clinical evidence demonstrate a capability of topo II poisons in inducing apoptosis in cancer cells, accumulating evidence
Yoav D Shaul et al.
The Journal of cell biology, 172(6), 885-897 (2006-03-15)
Extracellular signal-regulated kinase 1c (ERK1c) is an alternatively spliced form of ERK1 that is regulated differently than other ERK isoforms. We studied the Golgi functions of ERK1c and found that it plays a role in MEK-induced mitotic Golgi fragmentation. Thus
F García et al.
Genomics, 50(1), 69-78 (1998-06-20)
The complete genomic structure of the human p44(mapk) gene (HMGW-approved symbol PRKM3) has been determined. The gene covers 9 kb and is composed of nine exons and eight introns. This structure is identical to the previously reported mouse p44(mapk) gene
T G Boulton et al.
Biochemistry, 30(1), 278-286 (1991-01-08)
In rat 1 fibroblasts, insulin has little or no stimulatory effect on the activities of either MAP2 protein kinase or ribosomal protein S6 kinase. In contrast, in rat 1 cells that overexpress the normal human insulin receptor (rat 1 HIRc
Di Xiao et al.
iScience, 25(6), 104489-104489 (2022-06-21)
Myogenesis is governed by signaling networks that are tightly regulated in a time-dependent manner. Although different protein kinases have been identified, knowledge of the global signaling networks and their downstream substrates during myogenesis remains incomplete. Here, we map the myogenic