Fontos dokumentumok
S7396
Supelco
Liquid chromatography column fittings
Stopcock, Luer Lock (A)
Szinonimák:
polymeric adsorbent, 50-80 mesh
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
grade
for chromatography
technika/technikák
LPLC: suitable
Általános leírás
A polycarbonate/acetal copolymer on-off control with female Luer-Lock inlet and male Luer-Lock outlet ports.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Az antitesttisztítási protokollok olyan készítményeket eredményeznek, amelyek a specifikus antitestek mellett endogén IgG-t is tartalmaznak.
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.