Merck
402RA-05A
Human Chondrocytes - Rheumatoid Arthritis: HC-RA, adult
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106514
NACRES:
NA.81
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human articular cartilage (rheumatoid arthritic)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
chondrocyte
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
arthritis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
HC-RA Human Chondrocytes are derived from human articular cartilage of donors with rheumatoid arthritis (RA). Rheumatoid arthritis is an inflammatory disease that is characterized by overproliferation of synovial cells and their infiltration into adjacent joint tissues, accompanied by gradual destruction of cartilage and bone erosion. Normally, chondrocytes are responsible for producing and maintaining the extracellular matrix of cartilage, but in RA cartilage, the environment is changed significantly due to inflammation and the invasion of other cells. Therefore, HC-RA can be a useful model to study the effects of those changes on chondrocyte biology. In parallel with normal HC, HC-RA can be used to investigate the differences between normal and pathological joints and evaluate potential treatment strategies.
Characterization: Positive for aggrecan after differentiation.
Alkalmazás
model to study effects of RA on chondrocytes, investigate differences between normal and pathological joints and evaluate potential treatment strategies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cartilage
Elkészítési megjegyzés
  • 1st passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 10 doublings
Please refer to the HC-RA Culture Protocol.
Egyéb megjegyzések
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Jogi nyilatkozat
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)