Merck
106-05F
Human Dermal Fibroblasts: HDF, fetal
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106514
NACRES:
NA.81
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Fibroblast
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Dermal Fibroblasts are responsible for producing the extracellular matrix forming the connective tissue of the skin, and play a crucial role during wound healing. HDF provide an excellent model system to study many aspects of cell physiology, and have been utilized in dozens of research publications, particularly those related to skin biology and reprogramming/induced pluripotency studies. HDF were used to create, along with human synovyocytes, induced pluripotent stem cells (iPSC) by using the now classic “Yamanaka cocktail” of Oct3/4, Sox2, Klf4, and c-Myc, the discovery for which Dr. Shinya Yamanaka was awarded the Nobel Prize in 2012 (Takanashi, 2007; 2009), and to characterize iPSC general properties, miRNA expression profiles and differentiation potential (Hayashi, 2010; Ohta, 2011; Koyanagi-Aoi, 2013; Noguchi, 20130; Razak, 2013; Sakurai, 2013; Tanaka, 2013; Yanagida, 2013)
Alkalmazás
injury recovery, connective tissue research, laminin and fibronectin production, extracellular matrix, tissue organization, wound healing, fibroblasts growth factor response
Biokémiai/fiziológiai hatások
Skin
Elkészítési megjegyzés
  • Primary culture, >500,000 cells in Fibroblast Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
  • Can be cultured at least 16 doublings
Please refer to the HDF Culture Protocol.
Egyéb megjegyzések
Fibroblast Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Jogi nyilatkozat
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Protokollok
This protocol contains: Storage - Preparation for Culturing - Culturing HDF - Subculturing HDF