Merck
XTGHP-RO
Roche
X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent
High-performance polymer reagent for transfecting many cell lines
Szinonimák:
transfection reagent
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106502
NACRES:
NA.55
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Forma
liquid (aqueous solution)
használat
1 mL (suitable for 165 transfections)
kiszerelés
pkg of 0.4 mL (06366244001)
pkg of 1.0 mL (06366236001)
pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
transfection: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent is a multi-component reagent that forms a complex with DNA , then transports the complex into animal or insect cells.
Tulajdonságok és előnyök
X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent is a high performance reagent that transfects a broad range of eukaryotic cells, including insect cells and hard-to-transfect cell lines (e.g., Sf9, U-2 OS, MEF, MCF7, Hep G2, PC-3, HeLa, HT-29, HT-1080, K-562, RAW 264.7, Jurkat, PC-12, and HCT 116).
  • Benefit from an easy-to-use non-liposomal reagent that is free of animal-derived components, stable at room temperature, filtered through 0.2 μm pore size membrane, and active in serum-containing medium.
  • Achieve new levels of transfection efficiency in primary cells and tumor cell lines that are not transfected well by other reagents.
  • Generate physiologically relevant data using a reagent with low cytotoxic effects.
  • Increase experimental throughput and enable target evaluation using a simple and consistent protocol.
Fizikai forma
Supplied in 80% ethanol and sterile-filtered through 0.2 μm pore size membrane. Does not contain any ingredients of human or animal origin.Number of Tests: Using the standard procedure, 1 ml of X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent can be used to perform up to 10,000 transfections in 96-well plates.
Analízis megjegyzés
Each lot of X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent is carefully tested following established quality procedures to ensure that the product is consistently performing according to specifications. During quality testing, cells are transfected with a reporter gene vector DNA using X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent (ratio 3:1 ¼l/¼g DNA). Reporter gene activity is monitored via chemiluminescent detection. Using a standard curve, the total amount of recombinant protein is determined per well in order to meet specification.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Jogi információk
X-tremeGENE is a trademark of Roche
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
334.4 °F
Lobbanási pont (C)
168 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Isabelle Coupienne et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 10(12), 1868-1878 (2011-10-29)
Glioblastoma constitute the most frequent and deadliest brain tumors of astrocytic origin. They are resistant to all current therapies and are associated with a high rate of recurrence. Glioblastoma were previously shown to respond to treatments by 5-aminolevulinic acid (5-ALA)-based
Xin Yong et al.
Cancer letters, 374(2), 292-303 (2016-03-05)
Helicobacter pylori (H. pylori) infection is considered a major risk factor for gastric cancer. CagA behaves as a major bacterial oncoprotein playing a key role in H. pylori-induced tumorigenesis. Cancer stem cells (CSCs) are believed to possess the ability to initiate tumorigenesis
Takashi Yoshino et al.
Cellular and molecular neurobiology, 31(7), 1009-1020 (2011-04-27)
A synthetic analog of sphingosine named FTY720 (Fingolimod), phosphorylated by sphingosine kinase-2, interacts with sphingosine-1-phosphate (S1P) receptors expressed on various cells. FTY720 suppresses the disease activity of multiple sclerosis (MS) chiefly by inhibiting S1P-dependent egress of autoreactive T lymphocytes from
Abazar Roustazadeh et al.
SpringerPlus, 5(1), 711-711 (2016-07-05)
Matrix Gla protein (MGP) is involved in calcium trafficking and arterial calcification. The aim of study was to investigate the role of three polymorphisms within the MGP gene promoter region on reporter gene (luciferase) expression level. The fragments containing rs1800799
Jihoon Kim et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(24), 7582-7589 (2011-11-11)
The signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is constitutively activated in cancer cells. Therefore, blocking the aberrant activity of STAT3 in tumor cells is a validated therapeutic strategy. To discover novel inhibitors of STAT3 activity, we screened against
Cikkek
A géntechnológia lehetővé teszi a rekombináns fehérjék kutatási célú, nagymértékű expresszióját és izolálását.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protokollok
Protocols for Transfecting Common Cell Lines with X-tremeGENE™ Transfection Reagents
Transient co-transfection of plasmids for cellular studies in protein interaction, transcription factor, and gene knockdown analyses.
Cell preparation for transfection Plate cells approx. 24 hours before transfection making sure cells are at optimal concentration (70 – 90 % confluency).
Lentiviruses represent a powerful tool in research applications to transduce a wide range of cell types.
Összes mutatása
Kapcsolódó tartalom
A jelentős technológiai fejlődésnek köszönhetően a monoklonális antitestek előállítása gyorsabbá és hatékonyabbá vált. Az antitestek felfedezésének három bevett platformja van. Reagenseket kínálunk monoklonális antitest-könyvtárak előállításához ezen technikák mindegyikének felhasználásával.
Browse our convenient transfection reagent selection guide to match the best reagent for your specific cell line and application needs.