Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.47
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Forma
lyophilized
alkalmazás(ok)
cell analysis
észlelési módszer
fluorometric
Általános leírás
Copper is one of the trace metals required by living organisms and is an essential cofactor for enzyme activities of cytochrome c oxidase, superoxide dismutase, and tyrosinase. On the other hand, abnormal homeostasis of copper leads to severe disorders such as Menkes syndrome and Wilson′s disease, or may be related to Alzheimer′s disease and cancers.BioTracker Green Copper Live Cell Dye is a fluorescent probe to detect Cu+, which is a dominant redox state of copper in an intracellular reducing environment. The dye is a colorless material with almost no fluorescence. Upon the reaction with Cu+, its fluorescence intensity at 510 nm increases more than 100 times to that before the reaction. However, fluorescence increase is not observed in the presence of reactive oxygen species and other trace metals in cells including Cu2+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Fe+, Fe2+ and Zn2+.Spectral Properties:Absorbance (max): 480nmEmission (max): 510nmResearch Category:Live Cell Dye
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
728.8 °F
Lobbanási pont (C)
387.1 °C