Merck
DATAL0GGER95
-95°C Temperature Data Logger
-95°C single use data logger, for dry ice temperature measurement during shipment of pyromat® cells or pyrodetect cryoblood
Szinonimák:
Data Recording Device, Temperature Data Recorder
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41111970
NACRES:
NB.79
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
plastic body
Minőségi szint
Ügynökség
ISO 17025
szab. megfelelőség
FDA 21CFR Part 11
Paraméterek
0.05 kg operating weight
H × Sz × Ma
96 mm × 50 mm × 16 mm
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with PyroMAT® Cells and PyroDetect Cryoblood
Általános leírás
The -95°C Temperature Data Logger is specifically designed to record ultra-low temperatures down to -95°C found in dry ice shipments.
Dry ice is commonly known to reach lower temperatures of around -78 to 79°C and most data loggers working at -80°C can log the data. At times, dry ice temperature falls below the expected range during transport thereby causing a gap of logging the exact temperature.
The -95°C Temperature Data Logger range can record the fluctuations during the shipment and measure the extra drop in temperatures as low as -95°C.
The easy to use plug and play data logger records temperature at intervals of 2 minutes and generates a data report in PDF format.
Alkalmazás
The -95°C Temperature Data Logger is used to record and present temperature data of PyroMAT® Cells and PyroDetect cryoblood dry ice shipments.
Egyéb megjegyzések
This is a single-use product shipped with PyroMAT® Cells or PyroDetect cryoblood to monitor temperature during shipment in dry ice.
It cannot be sold on its own for use by customer after reception as it is activated before shipment.
Jogi információk
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany