Merck
71242
pIEx-5 DNA - Novagen®
Novagen′s pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera derived insect cells.
Szinonimák:
InsectDirect System- pIEx-5 DNA
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106611
NACRES:
NA.51
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera-derived insect cells. Transcription is driven by the AcNPV-derived hr5 enhancer and immediate early promoter, IE1.
pIEx-5 encodes the signal peptide of adipokinetic hormone (AKH) to allow secretion of the expressed protein, and C-terminal S•Tag and His•Tag coding sequences. For sequencing or PCR of recombinants in pIEx-5, refer to the table below to choose the appropriate primers.
Jogi információk
INSECTDIRECT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling (A)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1