Merck
539253
Protein A, Peroxidase Conjugate
This Protein A, Peroxidase Conjugate is validated for use in Direct Immunoassay.
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
Staphylococcus aureus
Minőségi szint
Forma
liquid
tartalmaz
0.02% thimerosal as preservative
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
dilution
(Direct Immunoassay (1:10,000))
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Native protein A from Staphylococcus aureus conjugated to horseradish peroxidase.
Alkalmazás
Direct Immunoassay (1:10,000)
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Fizikai forma
In 10 mM PBS, 0.5 mM EDTA, 10% mannose, 2% sucrose, 1% BSA, pH 7.6.
Analízis megjegyzés
Single band 50,000 on SDS-PAGE
Egyéb megjegyzések
o-Phenylenediamine, 1.0 mg/ml in citrate buffer, pH 4.5, 0.1% urea hydrogen peroxide at 25°C was used as a substrate for testing conjugate enzyme reactivity. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
To comply with ban of sale of mercury-added products required by The Interstate Mercury Education and Reduction Clearinghouse (IMERC), this product is prohibited to be sold in the following US states: Rhode Island and Connecticut.
Toxicity: Standard Handling (A)
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Ana Tapia-Abellán et al.
Nature chemical biology, 15(6), 560-564 (2019-05-16)
NLRP3 (NOD-like receptor pyrin domain-containing protein 3) is an innate immune sensor that contributes to the development of different diseases, including monogenic autoinflammatory syndromes, gout, atherosclerosis, and Alzheimer's disease. The molecule sulfonylurea MCC950 is a NLRP3 inflammasome inhibitor with potential
Ursula Quitterer et al.
Cell, 176(1-2), 318-333 (2018-12-07)
Preeclampsia is the most frequent pregnancy-related complication worldwide with no cure. While a number of molecular features have emerged, the underlying causal mechanisms behind the disorder remain obscure. Here, we find that increased complex formation between angiotensin II AT1 and
Kwanwoo Lee et al.
The Journal of cell biology, 195(7), 1093-1101 (2011-12-21)
The microtubule-organizing activity of the centrosome oscillates during the cell cycle, reaching its highest level at mitosis. At the onset of mitosis, the centrosome undergoes maturation, which is characterized by a drastic expansion of the pericentriolar matrix (PCM) and a
C F Frey et al.
Parasitology research, 104(6), 1269-1277 (2009-01-09)
Trichinellosis is a zoonotic disease in humans caused by Trichinella spp. According to international regulations and guidelines, serological surveillance can be used to demonstrate the absence of Trichinella spp. in a defined domestic pig population. Most enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)