Merck
Z760439
Ohaus® Explorer® analytical balance
Model EX124, weighing capacity 120 g, precision: 0.1 mg, AC/DC input 230 V AC (universal plugs)
Szinonimák:
analytical scales, laboratory balances, weighing balances
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41111502
NACRES:
NB.71
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
stainless steel weighing plate
Jellemzők
CSA approved
gyártó/kereskedő neve
Ohaus® 83021331
mérőkapacitás mérési tartománya
120 g, precision: 0.1 mg
W × H × depth
195 mm × 90 mm × 154 mm
platform átmérő
90 mm × 3.5 in.
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Explorer delivers accurate results within seconds, improving operator efficiency, productivity and throughput, with a stabilization time up to 50% faster. The frameless, flip-top design provides unobstructed access to the weighing chamber.
The expansive side entry 160 mm x 240 mm allows you to freely place and remove large weigh boats or other large vessels in the weighing chamber. Antistatic coated glass helps dissipate static charges in the weighing chamber that could adversely affect the weighing results.
  • Intuitive Software: Easy-to-use graphical software featuring 14 applications, virtual QWERTY and numeric keypads, and below-minimum weight indication
  • Draftshield: Explorer′s draftshield provides ample access and visibility to the weighing chamber and features antistatic coated glass
  • Modular Design: Explorer′s modular design features a color touch display that can be separated from the weighing base
  • USB and RS232 and optional third port of either RS232 or Ethernet
  • Stainless steel pan, glass draftsheld with flip-top door
  • CSA compliant
Supplied with both European 2-pin Schuko and UK 3-pin plugs.
Jogi információk
Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)