Merck
Z742540
MyTemp 65HC Digital heating and cooling incubator, includes two stainless steel shelves
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Szinonimák:
benchmark scientific incubator, incubator with heating and cooling
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NB.13
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
stainless steel (shelf 12x15 inch)
Jellemzők
accuracy 0.5 °C (at 37 C)
incremental 0.1 °C
temperature uniformity± 1 °C (at 37 C)
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific H2265-HC-E-UK
Paraméterek
0-60 °C temp. range
kapacitás
65 L × 2.3 ft3
(65L/2.3 cu ft)
méret
15.75 in. (40 cm) × 12.75 in. (32 cm) × 19.75 in. (50 cm), interior
21.25 in. (54 cm) × 21 in. (53 cm) × 39.35 in. (99 cm), exterior
súly
117 lb (56 kg)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
The myTemp 65 Incubator is designed to provide accurate and uniform temperature control from 0 to 60°C. The broad temperature range of the instrument expands the use of this incubator to both heating and cooling applications.
Tulajdonságok és előnyök
  • Uniform heat transfer using stainless-steel internal chamber and forced-air technology.
  • Built-in internal power outlet for shaker, rockers, etc.
  • Designed for floor standing use or on bench-tops less than 32" tall
  • Suitable for BOD and Drosophila applications.
  • Large digital display for visualizing the temperature and incubation time.
  • Provided with internal light for improved visualization of the chamber.
  • The powerful compressor maintains 0°C.
  • Supplied with two adjustable-height shelves.
Jogi információk
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)