Merck
Z741414
Vornado Vortexer
red, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.73
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Jellemzők
Motor activated by touch
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific BV101-R-E-UK
Paraméterek
+4-65 °C temp. range
2800 rpm speed
4 mm (orbit)
méret
9.4 cm (3.7 in.) × 9.9 cm (3.9 in.) × 6.6 cm (2.6 in.)
súly
1 lb
szín
red
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Powerful is the best word to describe this mini-vortexer. With a 4 mm orbit and fixed speed of 2800 rpm, the Vornado instantly vortexes even the largest samples, including a nearly full 50 mL tube. Despite its powerful motor, the Vornado has a footprint of less than 4X4 inches, allowing it to fit on even the most crowded bench.
Insta-Touch operation means that the motor is automatically activated with slight pressure on the center cup head. Operation is smooth, quiet and efficient. When pressure is removed, operation immediately ceases.
The Vornado′s unique head design prevents liquids from entering the housing, prolonging motor life. The unit is available with five different cup head colors.
Jogi információk
Vornado is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)