Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.35
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?gyártó/kereskedő neve
Bel-Art
méret
1 in. × 1 1/2 in. × 8 in.
Általános leírás
A safe, useful tool for igniting Bunsen burners, gas stoves, propane, and oxyacetylene torches. Produces a burst of 6 to 8 electric sparks at 20 kV without batteries, fuels, or flints. Plastic handle and a mounting bracket for convenient storage or hanging.
Egyéb megjegyzések
When using the product, the end of the barrel should be inserted in the middle of the actual gas flow, not off to the side. The gas needs to flow through the holes in the end of the barrel. Please note that the spark isn′t very large.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?