Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.23
Beilstein:
174414
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
Teszt
98%
mp
221-225 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C14H10O3/c15-14(16)13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13H,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSBFNCXKYIEYIS-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
A C Blackburn et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 52 ( Pt 6), 1486-1488 (1996-06-15)
In xanthene-9-carboxylic acid, C14H10O3, hydrogen bonding is of the cyclic dimer type but involves two crystallographically inequivalent molecules and does not occur about a center of symmetry. The carboxylic H atoms are ordered. The dihedral angle (fold angle) of the
A new method for assaying propantheline and its degradation product, xanthene-9-carboxylic acid using high-performance liquid chromatography.
B G Charles et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 72(1), 96-98 (1983-01-01)
Lovely Angel Panamparambil Antony et al.
Organic letters, 15(17), 4552-4555 (2013-08-21)
6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthene-9-carboxylic acid is introduced as the first transition-metal-free carbon monoxide releasing molecule activated by visible light (photoCORM). This water-soluble fluorescein analogue releases carbon monoxide in both water and methanol upon irradiation at 500 nm. When selectively irradiated in the presence
Valerio D'Amore et al.
Epilepsia, 56(7), 1141-1151 (2015-06-05)
Glutamate and γ-aminobutyric acid (GABA) are the key neurotransmitter systems in the cortical-thalamocortical network, involved in normal and pathologic oscillations such as spike-wave discharges (SWDs), which characterize different forms of absence epilepsy. Metabotropic glutamate (mGlu) and GABA receptors are widely