Merck
CDP-501
Cationic Liposomes
DOTAP-based - DOTAP:DOPC (50:50 molar ratio 10mM)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
összetétel
Phosphate buffered saline
koncentráció
10 mM
szennyeződések
50 mol % DOPC
50 mol % DOTAP
részecskeméret
100 nm
pH
7.4
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Liposomes are extensively used to study the interaction of proteins, peptides and other molecules with the surface of a lipid membrane. One of the parameters that affects this interaction is the charge of the liposomal membrane. DOTAP is a positively charged molecule that is combined with DOPC as a matrix lipid. Various amounts of cationic DOTAP from 0.5% to 50% results in liposomes with various zeta potentials. Charged liposomes, such as the cationic DOTAP-based liposomes, can be used in various in vitro studies and drug delivery applications. The cationic DOTAP-based liposomes have varying degrees of postive charge and can be used to study the interaction of these liposomes with various types of enzymes, proteins, peptides and other moelcules that interact with the surface of liposomes.
Alkalmazás
Drug delivery
Lipid-protein interactions
Elkészítési megjegyzés
Liposomes should never be frozen. Liposomes should be stored in the dark at 4°C, except when brought to room temperature for brief periods prior to use.
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Jogi információk
Cellsome is a trademark of Encapsula NanoSciences
Product of Encapsula Nanosciences
Jogi nyilatkozat
For research use only
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)