Merck
BR30614
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 20 mL, class AS, USP, DE-M
Szinonimák:
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
AR-Glass
Jellemzők
class AS USP, DE-M
DE-M marking
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 30614
kapacitás
20 mL
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
The BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark, are crafted from high-quality AR-Glas® and comply with DIN EN ISO 648 standards. These pipettes are adjusted to "Ex" and feature a wait time of 5 seconds for precise liquid delivery. Each pipette includes a USP batch certificate, ensuring quality assurance and traceability. This reliable volumetric pipette is essential for accurate liquid measurement in various laboratory applications, making it a valuable tool for precise analytical work.
Tulajdonságok és előnyök
  • BRAND® USP BLAUBRAND® 20 mL one mark volumetric pipette is made of chemically resistant glass for durability and precision.
  • Computer-controlled, automated production line ensures maximum precision.
  • High contrast blue enamel print represents the optimum combination of resistance and readability.
  • The optimized flow of geometry in the tip ensures reliable liquid dispensing from the pipette.
  • The mechanical resilience of the tip and its fire-polished edges ensures a long service life.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex).
  • Wait time of 5 seconds.
Jogi információk
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Protokollok
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.