Merck
BMSE7500EUK
Benchmark QuadCount Automated Cell Counter
AC/DC input 230 V, UK plug
Szinonimák:
cell counter, hemocytometer
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41104000
NACRES:
NB.13
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific E7500-E-UK
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
The Accuris QuadCount improves on the simple technique of brightfield microscopy by utilizing an LED light source, precision optics and a high resolution CMOS detector. A finely tuned, motorized XYZ positioning stage provides for extra fine focusing and ability to capture multiple images. With count speeds at fast as 20 seconds per sample, the Accuris QuadCount provides many advantages over the tedious and time consuming manual hemocytometry method. The advanced software eliminates human bias in dead/live determinations, reduces counting errors, saves time, and improves efficiency.
Alkalmazás
Automated cell counting
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)