PFS11
SpheriCal™ Mix
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
SpheriCal™
Formulario
powder
caducidad
expiry date on the label
mol peso
Mr 700-1500 Da
composición
9-nitroanthracene, >90%
sodium trifluoroacetate, <10%
técnicas
MALDI-MS: suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Matrix/counter ion: 9-Nitroanthracene/Na+
Aplicación
Envase
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.