85429
Sinapic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-cinnamic acid, Sinapinic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
matrix substance for MALDI-MS
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
powder
clases químicas de analitos
dendrimers, fullerenes, peptides, proteins
técnicas
MALDI-MS: suitable
color
slightly yellow
mp
~202 °C
solubilidad
dioxane: 1 g/10 mL at Hot, clear to slightly hazy (Very Faint Yellow to Dark Yellow and Very Faint Orange to Dark Orange)
trazas de catión
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
idoneidad
in accordance for UV test
cadena SMILES
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
Clave InChI
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Descubra nuestra amplia variedad de productos para el análisis de masa intacta de anticuerpos monoclonales, entre otros, las columnas de exclusión por tamaño (SEC), las columnas de intercambio iónico, las columnas de fase inversa, los tampones para HPLC, las matrices y los patrones MALDI, disolventes de gran pureza, reactivos, herramientas para la preparación de muestras proteicas y materiales de referencia certificados.
Descubra nuestra amplia variedad de productos para el análisis de masa intacta de anticuerpos monoclonales, entre otros, las columnas de exclusión por tamaño (SEC), las columnas de intercambio iónico, las columnas de fase inversa, los tampones para HPLC, las matrices y los patrones MALDI, disolventes de gran pureza, reactivos, herramientas para la preparación de muestras proteicas y materiales de referencia certificados.