Key Documents
XX4004700
Millipore
Portafiltros a presión de acero inoxidable, 47 mm, 100 ml
Stainless Steel Pressure Filter Holder, 47mm, 100mL
Sinónimos:
Pressure Filter Holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
fluoroelastomer A seal
silicone stopper
stainless steel adapter (for tubing)
stainless steel barrels
stainless steel base
stainless steel cap (for top)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Quality Level
parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
pressure filtration: suitable
H
29.2 cm , 100mL holder
53.3 cm , 340mL holder
diam.
7 cm
filter diam.
47 mm
filtration area
11.3 cm2
fitting
9.5 mm (3/8 in.) inlet hose connector
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
application(s)
filtration
compatibility
for use with Stainless Steel Pressure Filter Holder
shipped in
ambient
General description
Estos portafiltros son ideales para ultralimpiar o esterilizar volúmenes de lotes de líquidos. El barril cilíndrico contiene 100 ml (o 340 ml) de líquido, que se filtra mediante presión de gas aplicada externamente a través de un filtro adecuado apoyado en la base del soporte.
Características y beneficios:
•El portafiltros tiene un depósito de 100 ml (o 340 ml) de líquido para filtración por lotes
•Esterilizable en autoclave con la membrana colocada para esterilización por filtración
Aplicaciones:
Filtración por lotes
Application
Portafiltros a presión de acero inoxidable, 47 mm, 100 ml
Principle
Presión