Key Documents
XX3002514
Millipore
Portafiltro de microjeringa de 25 mm, NPTF, acero inoxidable
Microsyringe Filter Holder 25mm, NPTF, stainless steel
Sinónimos:
25 mm Filter Holder, Stainless Steel Filter Holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
PTFE seal
stainless steel
Quality Level
parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
pressure filtration: suitable
L
3.2 cm
diam.
3.2 cm
filter diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
fitting
1/4 in. female NPT inlet fitting
male Luer outlet slip
application(s)
filtration
compatibility
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
shipped in
ambient
General description
¡Fabrique su propio filtro de jeringa! Los portafiltros de microjeringa y Swinnex le permiten la flexibilidad de seleccionar el tipo y el diámetro de membrana más apropiados para su aplicación. Para esterilización por filtración, esterilice en autoclave sus portafiltros con la membrana colocada. Ultralimpie o esterilice pequeños volúmenes de líquidos dispensados con una jeringa o instálelos en línea para filtrar volúmenes más grandes.
Características y beneficios
•Disponibles en dos tamaños para una amplia gama de volúmenes de proceso
•La construcción de acero inoxidable duradera garantiza años de uso, reduciendo los residuos de los filtros de jeringa desechables
•Esterilizables en autoclave con el filtro colocado para filtración esterilizante
Aplicaciones:
Ultralimpieza o esterilización de líquidos
XX3001200 Portafiltros Swinny, 13 mm, acero inoxidable
XX3002500 Portafiltros microjeringa, 25 mm, Luer-Lok, acero inoxidable
XX3002514 Portafiltros microjeringa, 25 mm, NPTF, acero inoxidable
Piezas de repuesto
XX30012RK Kit de piezas de repuesto Swinny de 13 mm
XX30025RK Kit de piezas de repuesto microjeringa, 25 mm