Documentos clave
XX3002500
Millipore
Portafiltro de microjeringa de 25 mm, Luer-Lok, acero inoxidable
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
Portafiltros de jeringa de 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE seal
stainless steel
Nivel de calidad
Parámetros
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnicas
pressure filtration: suitable
Longitud
3.2 cm
Diámetro
3.2 cm
diám. del filtro
25 mm
filtración área
4.1 cm2
diám. prefiltro
22 mm
Adaptador
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
aplicaciones
filtration
compatibilidad
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
¡Fabrique su propio filtro de jeringa! Los portafiltros de microjeringa y Swinnex le permiten la flexibilidad de seleccionar el tipo y el diámetro de membrana más apropiados para su aplicación. Para esterilización por filtración, esterilice en autoclave sus portafiltros con la membrana colocada. Ultralimpie o esterilice pequeños volúmenes de líquidos dispensados con una jeringa o instálelos en línea para filtrar volúmenes más grandes.
Características y beneficios
•Disponibles en dos tamaños para una amplia gama de volúmenes de proceso
•La construcción de acero inoxidable duradera garantiza años de uso, reduciendo los residuos de los filtros de jeringa desechables
•Esterilizables en autoclave con el filtro colocado para filtración esterilizante
Aplicaciones:
Ultralimpieza o esterilización de líquidos
XX3001200 Portafiltros Swinny, 13 mm, acero inoxidable
XX3002500 Portafiltros microjeringa, 25 mm, Luer-Lok, acero inoxidable
XX3002514 Portafiltros microjeringa, 25 mm, NPTF, acero inoxidable
Piezas de repuesto
XX30012RK Kit de piezas de repuesto Swinny de 13 mm
XX30025RK Kit de piezas de repuesto microjeringa, 25 mm
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.