XX3001200
Portafiltros Swinny 13 mm, acero inoxidable
Swinny Filter Holder 13mm, stainless steel
Sinónimos:
13 mm filter holder, Stainless steel filter holder
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE O-ring
PTFE gasket
PTFE seal
stainless steel housing
stainless steel screen
Quality Level
parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
pressure filtration: suitable
L
3.3 cm
diam.
1.6 cm
filter diam.
13 mm
filtration area
0.8 cm2
prefilter diam.
10 mm
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
application(s)
filtration
compatibility
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios
•Disponibles en dos tamaños para una amplia gama de volúmenes de proceso
•La construcción de acero inoxidable duradera garantiza años de uso, reduciendo los residuos de los filtros de jeringa desechables
•Esterilizable en autoclave con el filtro colocado para filtración esterilizante
Aplicaciones:
Ultralimpieza o esterilización de líquidos
XX3001200 Portafiltro Swinny de 13 mm, acero inoxidable
XX3002500 Portafiltro de microjeringa de 25 mm, Luer-Lok, acero inoxidable
XX3002514 Portafiltro de microjeringa de 25 mm, NPTF, acero inoxidable
Piezas de repuesto
XX30012RK Kit de piezas de repuesto Swinny de 13 mm
XX30025RK Kit de piezas de repuesto microjeringa de 25 mm
Principle
Preparation Note
En autoclave con el filtro colocado