729728
7-Bromo-1H-indene
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.610
density
1.453 g/mL at 25 °C
SMILES string
Brc1cccc2C=CCc12
InChI
1S/C9H7Br/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h1-4,6H,5H2
InChI key
JTRQKQGKIYROIO-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)