Merck
765759
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1H-indene
95%
Sinónimos:
3-(Trifluoromethyl)indene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7F3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CCc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F3/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,6H,5H2
InChI key
PCPRMODISMAALW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F
flash_point_c
70 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)