Merck
712035
Sigma-Aldrich
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine
98%, ≥97.5% (HPLC)
Sinónimos:
NbzONH2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
182.13
Beilstein:
1966666
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulario
powder
grupo funcional
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-13-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,8H2
Clave InChI
VTKRSTQMGNRMHL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)