367478
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine
95%
Sinónimos:
Aminoxy-tert-butyldimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
bp
87-90 °C/40 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C6H17NOSi/c1-6(2,3)9(4,5)8-7/h7H2,1-5H3
Clave InChI
SSUCKKNRCOFUPT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?