347043
Lithium peroxide
technical grade, 90%
Sinónimos:
Dilithium peroxide, Lithium oxide (Li2 O2 )
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
assay
90%
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][O-]
InChI
1S/2Li.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?