196665
3-Fluoropyridine
99%
Sinónimos:
3-Fluoropyridine
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cccnc1
InChI
1S/C5H4FN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
InChI key
CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?