718173
2,3-Difluoropyridine
95%
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427
density
1.265 g/mL at 25 °C
SMILES string
Fc1cccnc1F
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChI key
OGVLEPMNNPZAPS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
80.1 °F - closed cup
flash_point_c
26.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?