图 1.纳米颗粒制备和纯化中的超滤应用。
纳米颗粒可采用有机/无机材料、聚合物和金属制造。通过表面改性赋予纳米颗粒特定的生物学功能并增强生物相容性,以便用于生物学用途。2磁性纳米颗粒、量子点、金属纳米颗粒、二氧化硅纳米颗粒、聚合纳米颗粒可用于生物医学应用。3制得的纳米颗粒很多不能直接使用。其水相基质中可能含有需要去除的未结合药物,裂解物、体液、血清、缓冲液、培养基等试剂中的生物分子、化学品和其他污染物也需要进一步分离,其中某些物质会对周围的生物环境造成不利影响。3因此,浓缩、富集、洗涤和纯化纳米颗粒的可靠方法至关重要。
纳米颗粒分离、纯化和浓缩的超滤技术
离心超滤装置可按大小纯化、洗涤和浓缩纳米颗粒。Amicon® Ultra和Centricon® Plus离心超滤装置以及Amicon® Pro纯化系统(洗涤和浓缩同步)可用于:
- 纳米颗粒分离和纯化
- 纳米颗粒浓缩
- 纳米颗粒富集
- 脱盐
- 缓冲液置换
- 改性后纯化
- 高丰度蛋白去除
大量样品的加压超滤(pUF)可选用Amicon®搅拌式超滤杯,并搭配适当的Ultracel®滤膜片。Amicon®搅拌式超滤杯采取的是温和的超滤方式。
初步过滤后,可进一步通过离心对纳米颗粒进行洗涤和缓冲液置换或再浓缩。对截留或滤过的溶质可收集并分析,测定纳米颗粒的纯度、包封效率、结合性和药物浓度。
纳米颗粒应用的滤膜选择
超滤主要通过基于大小的筛分作用分离和浓缩分子。大部分生物分子的分子量均低于500,000 Da,正好是纳米颗粒的大小范围。Amicon® Ultra离心超滤装置、Centricon® Plus离心超滤装置(大量样品)和Amicon® Pro纯化系统(用于同时进行样品洗涤和浓缩)的滤膜具有特定的截留分子量(nominal molecular weight limits, NMWL),即超滤膜应该截留至少90%以上的截留分子量大小的颗粒。这些超滤系统滤膜的截留分子量有3,000、10,000、30,000、50,000和100,000 Da。一项针对发表论文的调查表明,按照纳米颗粒大小和应用选择适当的滤膜孔径可能会混乱(图2)。
图 2.按纳米颗粒类型比较发表论文的滤膜孔径大小。应同时根据纳米颗粒大小和应用选择滤膜孔径(例如,复杂样品纯化、浓缩、缓冲液置换、脱盐)。
选择超滤方法和滤膜孔径时需要考虑的因素:
- 纳米颗粒大小:可根据公开资料估计大小,或通过显微镜、激光衍射和动态光散射等测量技术观测大小。
- 溶液中主要分离目标的大小:蛋白、抗体、药物、化学品等待分离颗粒大小会影响膜大小的选择。
- 样品体积:≤0.5 mL到70 mL范围的样品处理量适合离心超滤(cUF)装置。更大体积适合加压超滤(pUF)装置。
为了截留纳米颗粒,滤膜的截留分子量需要小于纳米颗粒大小(约比纳米颗粒分子量小2倍),同时也要足够大到可以滤过较小的组分。
结论
离心超滤和加压超滤在纳米颗粒纯化和制备中发挥了重要作用。超滤可用于纳米颗粒的分离、浓缩、缓冲液置换、药物监测,以及除去纳米颗粒制品中的染料、酶和未结合成分。有许多论文在纳米颗粒和大分子的纯化和浓缩中,提到采用了Amicon®和Centricon®离心超滤装置,以及Amicon®搅拌式超滤杯用于加压超滤。由于杂质可能是离子、分子或颗粒形式,最佳过滤选择会大幅改善收率、结果可重复性和滤液质量。Amicon®和Centricon®过滤装置均使用Ultracel®再生纤维素滤膜,其复杂的结构可去除样品中可能影响关键的生物和化学测定、下游分析和检测性能的杂质。超滤技术可用于实验室规模纳米颗粒制品的分离、纯化和富集。离心超滤和加压超滤均是快速、简单和高效的超滤方法,通过滤过较小的组分和液体截留分离纳米材料。进行过滤选择时,需要考虑的重要因素包括颗粒的物理组成、大小和形状。Amicon®超滤系列提供一系列用于纳米颗粒纯化和生产的超滤膜装置。