简介
本实验方案通过Z-Arg-Arg-7-酰胺基-4-甲基香豆素释放7-氨基-4-甲基香豆素检测酶活,适合所有具有组织蛋白酶B活性的产品,例如C0150和C8571货号产品。
组织蛋白酶B是一种溶酶体半胱氨酸蛋白酶,可通过广泛的肽键水解蛋白质,但在小分子底物中优先切割Arg-Arg键的羧基端。据悉,溶酶体组织蛋白酶B还可体外降解可溶性胶原单体和不溶性胶原聚合体。
Nα–CBZ–Arg–Arg–7-酰胺基-4-甲基香豆素 + H2O 组织蛋白酶B > Arg–Arg + 7–AMC
底物Nα–CBZ–Arg–Arg–7-酰胺基-4-甲基香豆素用于组织蛋白酶B活性的荧光法检测。该底物的Km值为0.39 mM,最适pH为6.0。荧光来自酶促释放的游离氨甲基香豆素。
定义
- 纯水 – 来自去离子系统的水,电阻率>或=18MΩ•cm @25 ºC
- CBZ – 苄氧羰基
- Arg-Arg – 精氨酰精氨酸
- 7-AMC – 7-氨基-4-甲基香豆素
- 单位定义 — 在 40°C、pH 6.0条件下,每分钟从Z-Arg-Arg-7-酰胺基-4-甲基香豆素中释放1 nmol 7-氨基-4-甲基香豆素的酶量定义为一个酶活单位。
操作流程
条件:T = 40 °C, pH = 6.0, 激发波长 = 348 nm, 发射波长 = A440nm, 光程 = 1 cm
方法:荧光变化速率测定法(Fluorometric Rate Determination)
试剂:
- 缓冲液:含352 mM磷酸钾,48 mM磷酸钠,4.0 mM乙二胺四乙酸,pH 6.0(40 °C)。在纯水中配制47.9 mg/mL磷酸二氢钾(货号P5379),6.8 mg/mL磷酸氢二钠(货号S0876),1.7 mg/mL乙二胺四乙酸(货号ED4SS),再用1 N HCl或1 N KOH调至pH 6.0(40 °C)。
- L-Cys:8.0 mM L-半胱氨酸盐酸盐溶液,pH 6.0(40 °C)。在试剂7.3.1(缓冲液)中配制1.4 mg/ml L-半胱氨酸盐酸盐(例如,货号C7880)。用1 N NaOH调PH至6.0(40 °C)。
- Brij 35:0.1% (v/v) Brij 35溶液。使用30%(w/v)的Brij 35溶液(货号Product No. B4184)在纯水中配制0.1% (v/v)溶液。
- Arg-Arg-7-AMC:0.02 mM Nα–CBZ–Arg–Arg–7-酰胺基-4-甲基香豆素。制备新鲜溶液时,先在二甲基亚砜(货号D5879)中配制7.1 mg/mL Nα–CBZ–Arg–Arg–7-酰胺基-4-甲基香豆素(货号C5429),再用试剂7.3.3(Brij 35)稀释至终浓度0.02 mM,在配制好的3小时内使用。需避光使用溶液。
- 标准溶液:5.0 μM 7-氨基-4-甲基香豆素。先用二甲基亚砜(货号D5879)溶解为1 mg/mL 7-氨基-4-甲基香豆素(货号A9891),再用Brij 35试剂稀释至终浓度5.0 μM。需避光使用溶液。
- 酶:组织蛋白酶B酶液。临用前,用冷的0.1% (v/v) Brij 35溶液配制5-10 单位/mL组织蛋白酶B溶液。
步骤:
检测酶活时,在荧光比色皿中加入下列试剂(毫升):
颠倒混匀,平衡至40 °C。使用适合的温控荧光计,在激发波长348 nm和发射波长440 nm下,监测荧光强度至稳定。
接着将下列试剂(mL)加入荧光比色皿:
立即颠倒混匀,在激发波长348 nm和发射波长440 nm下,记录在5分钟内增加的荧光强度。取最大的ΔIntensity/min(每分钟的荧光强度差值),对试样和空白样均取最大线性速率。
对于标准曲线制作,在荧光比色皿中加入下列试剂(毫升):
颠倒混匀,平衡至40 °C。在激发波长348 nm和发射波长440 nm下,检测所有标准溶液和标样空白的荧光强度。
计算方法:
用标准空白值修正标准溶液强度。
Δ 标准溶液强度 = 标样强度 – 标样空白强度
以每种标准溶液的7-氨基-4-甲基香豆素含量(nanomole)对Δ标准溶液强度绘制标准曲线,得出标准溶液的线性回归方程。
根据线性回归方程计算样品释放的7-氨基-4-甲基香豆素含量(nanomole):
式中:
DF = 稀释倍数
0.100 mL = 酶体积
检测体系终浓度:
在2.50 mL反应液中,各试剂的终浓度为105.6 mM磷酸钾,14.4 mM磷酸钠,1.2 mM乙二胺四乙酸,2.4 mM L-半胱氨酸,0.07% (v/v) Brij 35,0.006 mM Nα–CBZ–Arg–Arg–7–酰胺基–4–甲基香豆素,0.0525% (v/v)二甲基亚砜,0.2 – 0.4单位组织蛋白酶B。