Merck
主页酶活性测定使用FALGPA(N-(3- [2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu-Gly-Pro-Ala)进行的胶原酶酶法检测(EC 3.4.24.3)
使用FALGPA(N-(3- [2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu-Gly-Pro-Ala)进行的胶原酶酶法检测(EC 3.4.24.3)
本操作程序适用于胶原酶产品。
连续分光光度法测定(A345,光路= 1 cm)基于以下条件:
FALGPA = N-(3- [2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu-Gly-Pro-Ala
FAL = N-(3[2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu
单位定义 – 当钙离子存在时,在25℃、pH 7.5的条件下,一单位的胶原酶每分钟可水解1.0 µmol的FALGPA。
所需试剂和设备
  • Tricine(货号T0377
  • 5.0 M氯化钠溶液(货号S6546
  • 1 M氢氧化钠溶液(货号S2567
  • 1 M氯化钙溶液(货号21115
  • 1 M盐酸溶液(货号H3162
  • FALGPA(货号F5135
注意事项
请参阅产品化学品安全技术说明书,获取危害和安全操作方法相关信息。
制备说明
使用超纯水(25 °C时≥18 MΩxcm电阻率)制备试剂。
缓冲液(含10 mM氯化钙和400 mM氯化钠的50 mM Tricine,25 °C时pH 7.5)– 在一合适的烧杯中称重~2.24 g的Tricine(货号T0377)。加入200 mL的超纯水。加入20 mL的5.0 M氯化钠溶液(货号S6546)。充分混匀并使用1-5 M NaOH或HCl将pH调整为25 °C时7.5。在完成pH调整后,加入25 mL由货号21115制备而来的100 mM氯化钠溶液。加入纯净水至终体积为250 mL。如果需要,可使用1-5 M NaOH或HCl将pH调整为25 °C时7.5。
FALGPA(1.0 mM N-(3- [2-呋喃基]丙烯酰基)Leu-Gly-Pro-Ala) – 在缓冲液中使用N-(3[2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu-Gly-Pro-Ala(货号F5135)制备校正的0.48 mg/mL(1.0 mM)溶液。基于所用特定批次的FALGPA水含量对浓度进行校正。搅拌至少30分钟以完全溶解。如果需要,可用1 M氢氧化钠溶液(货号S2567)或1 M盐酸溶液(货号H3162)将pH调整为25 °C时7.5。
酶溶液 – 在立即将要使用前在冷的(2–8 °C)超纯水中制备含2单位/ml胶原酶的溶液。
操作流程
在3.00 mL的反应混合液中,终浓度为48.3 mM tricine、9.67 mM氯化钙、387 mM氯化钠、0.967 mM FALGPA和0.20单位胶原酶。
1.将以下移液至合适的容器中:
2.倒置混合,并在适当恒温的分光光度计中平衡至25 °C。
3.然后添加:
4.立即颠倒混匀并记录A345的下降~5分钟。采用至少一分钟的间隔以及至少4个数据点来获得针对所有检测以及空白对照的最大线性率(ΔA345/分钟)。
结果
计算
1.
单位/ml酶 =
(ΔA345/分钟 检测 – ΔA345/分钟 空白) (3.00) (df)
(0.53) (0.10)
式中:
3.00 = 反应混合物的总体积( mL)
df = 稀释因子
0.53 = 基于实验测定的345 nm处FALGPA的毫摩尔消光系数。它与在345 nm处FALGPA的每毫摩尔吸光度的最大下降值直接相关。
0.10 = 所用酶溶液的体积(mL)
2.
单位/mg固体 =        
单位/ml酶
mg固体/mL酶
材料
Loading
1.
Van Wart HE, Steinbrink D. 1981. A continuous spectrophotometric assay for Clostridium histolyticum collagenase. Analytical Biochemistry. 113(2):356-365. https://doi.org/10.1016/0003-2697(81)90089-0