Merck
主页酶活性测定酸性磷酸酶的酶促测定(EC 3.1.3.2)
酸性磷酸酶的酶促测定(EC 3.1.3.2)
1.目标
建立酸性磷酸酶酶促测定的标准化操作流程。
2.适用范围
此实验步骤适用于所有测定酸性磷酸酶参数的产品。
3.定义
3.1纯净水 - 来自去离子系统的水,电阻率>或=18MΩ•cm @25 ºC
3.2.活力单位定义 - 一个单位可在pH 4.8,37ºC下每分钟水解1.0μmole的对硝基苯磷酸盐。
4.讨论
对硝基苯磷酸盐 + H2O 酸性磷酸酶>对硝基苯酚 + Pi
5.责任
分析服务人员应遵循本书面实验方案。
6.安全
有关危险因素及合适的操作注意事项,参阅安全数据说明书(SDS)。
7.操作流程
7.1 条件:
T = 37℃,pH = 4.8,A410nm,光路= 1 cm
7.2 方法:
光谱法终止测定
7.3 试剂:
7.3.1 90 mM柠檬酸盐缓冲液,37 °C下pH为4.8(缓冲液)
利用纯水和柠檬酸三钠二水合物(货号C7254),配制26.5 mg/mL的溶液。在37 °C下用1 M NaOH/HCL调节至pH 4.8。
7.3.2 15.2 mM 对硝基苯磷酸盐(PNPP)
在纯水中加入硝基苯基磷酸盐配制5.64mg/mL的溶液。
7.3.3 100 mM氢氧化钠溶液 (NaOH)
使用200 mL容量瓶,利用纯水稀释20 mL的1.0 N氢氧化钠(货号S2567),配制200 mL溶液。
7.3.4 酸性磷酸酶酶溶液(酶)
临使用前,利用低温纯水和酸性磷酸酶配制0.15-0.25单位/mL的溶液。
7.4 测定方法
7.4.1 将下列试剂移液(毫升级)至合适的容器中:
7.4.2 倒置混匀,平衡至37 oC。然后添加:
7.4.3 立即倒置混匀并37oC孵育10分钟整。然后添加:
7.4.4 倒置混匀并使用合适的分光光度计记录试样和空白样在A410nm处的吸光度。
7.5 计算
7.5.1单位/ml酶 = Δa410nm410nm 试样 - ΔA410nm空白样)*(5.1)*(df)
(10)*(18.3)*(0.1)
式中:
     5.1=溶液总体积(mL)
df = 稀释系数
10 = 每单位的检测体系(mL)的反应时间
18.3 = 对硝基苯酚的毫摩尔消光系数
0.1 = 所用的酶体积(mL)
7.5.2单位/mg 固体 =单位/mL 酶
mg 固体/mL 酶
7.5.3单位/mg 固体 =单位/mL 酶
mg 固体/mL 酶
7.6 反应体系浓度
在1.10 mL反应混合物中,终浓度为柠檬酸41mM、对硝基苯磷酸盐6.9mM、酸性磷酸酶0.015-0.025单位。
材料
Loading
参考文献
1.
Bergmeyer H, Gawehn K, Grassl M. 1974. Methods of Enzymatic Analysis. Volume I, 2nd ed.. New York, NY: Academic Press, Inc..