Merck
主页酶活性测定过氧化氢酶的酶学测定(EC 1.11.1.6)
过氧化氢酶的酶学测定(EC 1.11.1.6)
描述
本程序适用于所有过氧化氢酶产品。
本连续分光光度法速率降低测定(A240,光程 = 1cm)基于以下反应:
等式1
单位定义:一单位过氧化氢酶在pH 7.0、25 ℃下每分钟分解1.0 μmole的H2O2,而H2O2浓度从10.3 mM降至9.2 mM。通过观察240 nm处吸光度的降低速率来观察H2O2的消失速率。
所需试剂和设备
1.0 M磷酸氢二钾溶液(货号:P8584
1.0 M磷酸氢钾溶液(货号:P8709
氢氧化钾(货号:P1767
盐酸(货号:H1758
过氧化氢 [30% (w/w),货号:H1009]
比色皿和恒温分光光度计
注意事项
请参阅产品化学品安全技术说明书,获取危害和安全操作方法相关信息。
制备说明(存储 / 稳定性)
使用超纯水(25°C时 ≥ 18 MΩ×cm电阻率)制备试剂。
  1. 磷酸盐缓冲液(50 mM磷酸钾缓冲液,pH 7.0,25°C)
    制备200 mL:
    • 将6.15 ml的1.0 M磷酸氢二钾溶液(货号:P8584)加入烧杯中。
    • 加入3.85 ml的1.0 M磷酸氢钾溶液(货号:P8709)。
    • 使用超纯水将最终体积补足至200 ml。
    • 使用1M KOH或HCl在25°C下将pH调节至7.0。
  2. 过氧化氢溶液 [0.036%(w/w)] — 使用过氧化氢 [30%(w/w),货号:H1009] 在磷酸盐缓冲液中制备。使用磷酸盐缓冲液作为空白剂确定该溶液的A240。A240必须在0.550与0.520吸光度单位之间。如有必要,加入过氧化氢以增加吸光度,或加入磷酸盐缓冲液以降低吸光度。在测定过程中保持溶液在冰上冷却。
  3. 过氧化氢酶溶液 –
    • 过氧化氢酶产品以冻干粉形式提供。
      a. 在冷磷酸盐缓冲液中制备10 mg/ml的初始溶液(该溶液略微混浊)。
      b. 使用前,立即用冷磷酸盐缓冲液稀释至~100 单位/ ml。二次稀释液
    必须每次现配现用。
    • 过氧化氢酶产品以结晶悬浮液形式提供,例如货号C30。
       a. 将产品在37℃孵育约1小时以完全溶解。
       b. 使用正排量移液管,在37°C
    磷酸盐缓冲液中制备~1,000单位/ml的初始稀释液。
       c. 在37°C孵育初始稀释液约1小时,直至溶解(无漩涡)。
       d. 使用前,立即在37°C磷酸盐缓冲液中二次稀释至~100单位/ml。
          二次稀释液必须每次现配现用。
操作流程
最终测定浓度 – 在3.00 ml反应混合物中,最终浓度为:~50 mM磷酸钾,0.036%(w/w)过氧化氢和~10单位过氧化氢酶。
  1. 使用A240 和25°C设置的合适的恒温分光光度计,与含有磷酸盐缓冲液的石英比色皿比较将仪器调零。
  2. 将2.90 ml过氧化氢溶液吸移到石英比色皿中。
    注意:说明:一次运行一种试样。
  3. 将比色皿放入分光光度计中,使底物平衡至25℃。
  4. 然后向比色皿中加入0.10 ml过氧化氢酶溶液。通过倒置立即混合,每秒读取一次读数、共读取约180秒,以监测吸光度的降低。
  5. 记录A240从0.45降低到0.40吸光度单位所需的时间。
  6. 一式三份执行步骤1-5。
结果
计算
   1.          单位/ml酶 =        
(3.45) (df)
(时间) (0.1)
式中:
3.45 = 对应于3.0 ml反应混合物中3.45 μmol过氧化氢的分解,A240从0.45降至0.40
df = 稀释因子
时间 = A240从0.45降低到0.40吸光度单位所需的分钟数
0.1 = 加入比色皿中酶的毫升数
   2.         单位/mg固体 =       
单位/ml酶
mg固体/ml酶
材料
Loading
1.
Beers Jr. R, Sizer I. 1952. A spectrophotometric method for measuring the breakdown of hydrogen peroxide by catalase. J. Biol. Chem.. 195(1):133-40.
2.
Stern K. 1937. On the absorption spectrum of catalase. J. Biol. Chem.. 121561-72.