Merck
676764
Sigma-Aldrich
四氢呋喃
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
别名:
丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191501
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.07
product name
四氢呋喃, ACS reagent, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as inhibitor
等級
ACS reagent
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0%
形狀
liquid
自燃溫度
610 °F
包含
250 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
蒸發殘留物
≤0.03%
顏色
APHA: ≤20
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四氢呋喃(THF)是一种杂环化合物(环醚)。无色、低粘度,在多种溶剂中具有优越的溶解性。广泛用作有机合成溶剂,常用于含有机金属化合物和Grignard试剂的反应。由于长期存放容易产生过氧化物,THF中常添加丁羟甲苯(BHT)稳定剂,BHT能去除形成过氧化物所需的自由基。
應用
四氢呋喃(THF)可作为溶剂用于以下过程:
  • 有机合成
a) Grignard
b) 有机金属化合物
c) Reformatsky
D) 锂化
e) 氢化物还原
f) 金属催化偶联(Heck, Stile, Suzuki)
g) 路易斯介导反应
  • 结晶
  • 聚合。如对乙酰氧基苯乙烯的RAFT(可逆加成断裂链转移)聚合。
  • 涂料
  • 作为O-供体配体,形成配位络合物
  • 作为高效液相色谱的流动相溶剂
特點和優勢
ACS溶剂品质满足或超过美国化学学会(ACS)的高标准,每种化合物都具有特定的检验规格。根据美国化学学会标准,ACS试剂级代表物质纯度足够用于大多数化学分析或反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Oxidation of tetrahydrofuran to butyrolactone catalyzed by iron-containing clay.
Ausavasukhi A and Sooknoi T.
Green Chemistry, 17(1), 435-441 (2015)
Novel Diacetylinic Aryloxysilane Polymers: A New Thermally Cross-Linkable High Temperature Polymer System.
Drake K, et al.
Macromolecules, 46(11), 4370-4377 (2013)
An efficient and economical process for lignin depolymerization in biomass-derived solvent tetrahydrofuran.
Long J, et al.
Bioresource Technology, 154, 10-17 (2014)
1,3 Dioxolane versus tetrahydrofuran as promoters for CO2-hydrate formation: Thermodynamics properties, and kinetics in presence of sodium dodecyl sulfate.
Torre JP, et al.
Chemical Engineering Science, 126, 688-697 (2015)
Practical Synthesis of Di-tert-Butyl-Phosphinoferrocene.
Busacca CA, et al.
Organic Syntheses, 90, 316-326 (2013)