等级
reagent grade
产品线
Vetec™
表单
powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
储存温度
room temp
SMILES字符串
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
用于各种微生物的一般细菌学用途。
酵母提取物被用作多种微生物和分子遗传学应用的细菌学培养基成分。
其他说明
自溶酵母的水溶性部分,含有完整的 B 族复合维生素。 酵母提取物是氨基酸、肽、水溶性维生素和碳水化合物组成的混合物,可用作培养基添加剂。
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1