Merck
V900868
Sigma-Aldrich
鸟苷5′-三磷酸 钠盐 水合物
Vetec, reagent grade, ≥95%, powder
别名:
GTP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N5O14P3 · xNa+
CAS号:
分子量:
523.18 (free acid basis)
Beilstein:
3585677
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
≥95%
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
GTP可用作参与到将化学能导入至特定的生物合成途径的磷酸酶和焦磷酸酶载体。GTP可将参与到包括增殖、分化等多种细胞过程的信号转导G蛋白进行激活,以及多种细胞间激酶级联反应的激活。增殖和凋亡是部分受到由小GTPase Ras和Rho介导的GTP水解调控的。另一种类型的小GTPase,Rab可在囊泡的对接和融合中起到作用,并也可能参与到囊泡的形成。除了在信号转导中发挥作用外,GTP还可在DNA和RNA的酶促生物合成中作为单核苷酸单位的富含能量前体。
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
C A Cooper et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 184(7), 865-876 (2014-08-28)
Marine teleost fish secrete bicarbonate (HCO3 (-)) into the intestine to aid osmoregulation and limit Ca(2+) uptake by carbonate precipitation. Intestinal HCO3 (-) secretion is associated with an equimolar transport of protons (H(+)) into the blood, both being proportional to