Merck
10106399001
Roche
三磷酸鸟苷
>90% (HPLC), crystals, pkg of 250 mg
别名:
5′-三磷酸鸟苷 钠盐 水合物, 5′-GTP-Na2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N5O14P3 · xNa+ · yH2O
CAS号:
分子量:
523.18 (anhydrous free acid basis)
Beilstein:
4113439
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
描述
Disodium salt
质量水平
方案
>90% (HPLC)
表单
crystals
分子量
Mr 523.2 (GTP)
Mr 567.1 (GTP-Na2)
包装
pkg of 250 mg
制造商/商品名称
Roche
储存条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
SMILES字符串
O.O.[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.2Na.2H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
InChI key
HPLNHYUZFVUXFJ-ZVQJTLEUSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
GTP 作为磷酸盐和焦磷酸盐的载体,参与引导化学能进入特定的生物合成途径。在 DNA 和 RNA 的酶生物合成中也作为单核苷酸单位的能量丰富前体。在甲酰甲硫氨酰-tRNA (F-met-tRNA) 与核糖体结合过程中,GTP 参与肽合成的启动。 还参与多肽链的延长。GTP 被微管蛋白水解,其水解伴随微管组装。
以晶体形式提供 GTP 二钠盐。
应用
在无细胞系统中,GTP(二钠盐)是蛋白质生物合成所必需的辅酶。已用于 FtsZ 聚合试验 和制备电极溶液,用于全细胞膜电流的电生理记录。
制备说明
激活剂: EDTA 可防止酶聚集体的形成。磷酸盐刺激 NADH 依赖性反应。
储存条件(工作液): 水溶液 (pH 7.0) 在 2~8°C 稳定或冷冻保存约 1 周,因为水解 pH 值不应 < 3。
如果用水制备液中和后可在-15°C 至-25°C 下少量冷冻储存,一份样品应仅解冻一次,并应在接下来的一两天内使用(储存在 2°C 至 8°C)。也可将制备液溶解在 pH 7-8 的缓冲液中,而不进行中和(缓冲液浓度应足够高,不会因加入这些物质而改变 pH 值);溶液可冷冻储存。
考察储存温度 2-8°C 与-15--25°C 相比,未发现差异。
储存及稳定性
在2°C至8°C条件下储存。 (保持干燥!)
分析说明
Purity: 76% GTP (enzymatic), >90 area% (HPLC), 9% Na+, 8% H2O
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ewa Król et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (81)(81), e50844-e50844 (2013-12-05)
During bacterial cell division, the essential protein FtsZ assembles in the middle of the cell to form the so-called Z-ring. FtsZ polymerizes into long filaments in the presence of GTP in vitro, and polymerization is regulated by several accessory proteins.
Lehninger, A.L
Biochemistry, 316-316 (1977)
Alice Cezanne et al.
eLife, 9 (2020-06-09)
Proteins can self-organize into spatial patterns via non-linear dynamic interactions on cellular membranes. Modelling and simulations have shown that small GTPases can generate patterns by coupling guanine nucleotide exchange factors (GEF) to effectors, generating a positive feedback of GTPase activation
The role of guanosine 5'-triphosphate in polypeptide chain elongation.
Y Kaziro
Biochimica et biophysica acta, 505(1), 95-127 (1978-09-21)
The role of guanosine 5'-triphosphate in the initiation of peptide synthesis. 3. Binding of formylmethionyl-tRNA to ribosomes.
T Ohta et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 58(4), 1638-1644 (1967-10-01)