Merck
1667585
USP
二氧化钛
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
氧化钛(IV), 二氧化钛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TiO2
CAS号:
分子量:
79.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
titanium dioxide
制造商/商品名称
USP
mp
>350 °C (lit.)
密度
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
更多信息和支持,请见现行药典网站。
应用
二氧化钛USP参考标准品设计用于美国药典规定的指定质量测试和检测。
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)