Merck
NISTRM8988
二氧化钛
NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
别名:
氧化钛(IV), 二氧化钛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TiO2
CAS号:
分子量:
79.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171604
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
powder
制造商/商品名称
NIST®
技术
diffraction/scattering: suitable
mp
>350 °C (lit.)
密度
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
general analytical
SMILES字符串
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
可在nist.gov/SRM下载最新证书,查看当前分析物及认定值。
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)