方案
99.5% trace metals basis
表单
dispersion
nanoparticles
浓度
40 wt. % in H2O
粒径
<150 nm (volume distribution, DLS)
~21 nm (primary particle size of starting nanopowder)
沸点
100 °C
密度
1.3 g/mL±0.2 at 25 °C
SMILES字符串
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 光催化应用
- 化妆品、纺织品和油漆
- 柔性湿度传感器的制造
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
在过去的十年中,染料敏化太阳能电池 (DSSC) 备受关注,因为此类非常规太阳能电池不仅性能出众,而且还具有低成本生产的潜力。
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.