Merck
1134357
USP
顺氯氨铂
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
顺铂, 顺-二氯二氨基铂(II), 顺式-二胺二氯铂, 顺氯氨铂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pt(NH3)2Cl2
CAS号:
分子量:
300.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
cisplatin
製造商/商標名
USP
mp
270 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Cisplatin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cisplatin Injection
  • Cisplatin for Injection
  • Carboplatin Injection
生化/生理作用
强效的铂基抗肿瘤剂。与 DNA 二核苷酸 d(pGpG) 形成细胞毒性加合物,诱导链内交联。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Cisplatin
United States Pharmacopeia, 41(6), 1030-1030 (2020)
Cisplatin for Injection
United States Pharmacopeia, 46(4) (2021)
Carboplatin Injection
United States Pharmacopeia, 46(5) (2023)