Merck
1043003
USP
抗坏血酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
L -抗坏血酸, 维他命C, 抗坏血病因子, 维生素C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6
CAS号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
ascorbic acid
制造商/商品名称
USP
技术
HPLC: suitable
mp
190-194 °C (dec.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。 如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
抗坏血酸USP参考标准品,预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。也用于USP各论,例如:
  • 抗坏血酸片剂
  • 抗坏血酸注射剂
  • 抗坏血酸咀嚼凝胶
  • 抗坏血酸复合口服
  • 抗坏血酸钠
  • 抗坏血酸钙
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
This product is part of USP Biologics Program.
可能会涉及到销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ascorbic Acid Chewable Gels
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 4765-4765 (2019)
Glutathione
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(3), 5054-5054 (2020)
W Lee et al.
Clinical chemistry, 28(10), 2165-2169 (1982-10-01)
Measurements of ascorbic acid concentration in leukocytes by "high-performance" liquid chromatography (HPLC) provides better nutritional assessment, leading to better management, particularly of presymptomatic and critically ill patients. This procedure includes a simple, reproducible cell-separation technique that requires no more than
Ascorbic Acid Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(6), 383-383 (2022)
Ascorbic Acid Compounded Oral Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 2626-2626 (2020)