Merck
1012517
USP
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
丙氨酸-谷氨酰胺, 丙氨酰谷氨酰胺, 丙谷二肽
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15N3O4
CAS号:
分子量:
217.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
glutamine
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
应用
ʟ-Alanyl-ʟ-glutamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • l-Alanyl-l-glutamine
  • Glycyl-l-glutamine
  • Glycyl-l-tyrosine
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)