Agency
suitable for USP L10
质量水平
产品线
Nucleosil®
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
Nucleosil®
标记范围
5% Carbon loading
参数
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
350 m2/g
基质
cyano
基质活性基团
cyano phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase