产品名称
LiChrospher® RP-18 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, endcapped
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
LiChrospher®
特点
endcapped
制造商/商品名称
LiChrospher®
包装
1 ea of
标记范围
21% Carbon loading
参数
≤65 °C temperature
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
350 m2/g
基质
octadecyl
silica particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
工作pH值
2-7.5
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LiChrosorb® RP-18 HPLC 色谱柱的分类为 L1 USP 色谱柱,主要用于中性、酸性和弱碱性化合物的反相 HPLC。完全不规则的多孔颗粒可确保获得可靠结果。
LiChrospher® RP-18 HPLC 色谱柱极其可靠且用途广泛,是传统制造的球形二氧化硅负载柱,设计用于酸性、中性和弱碱性化合物(即在所有分析领域经常研究的物质)的反相色谱分析。 色谱柱独具的最佳选择性和性能,可确保这些参数在不同批次产品和不同年份操作之间保持恒定。
应用
- HPLC-UV和GC-MS法测定血浆中的苯丁酸氮芥和丙戊酸,进一步探索慢性淋巴细胞白血病的新型联合疗法。:本研究探讨了LiChrospher® RP-18 HPLC色谱柱在苯丁酸氮芥和丙戊酸药代动力学分析新方法中的效率,为慢性淋巴细胞白血病的潜在联合治疗方案提供了关键数据(Lipska et al., 2021)。
- 小鼠血浆中甲硝唑和2-羟基甲硝唑的快速测定。:利用LiChrospher® RP-18 HPLC色谱柱建立了一种快速准确分析血浆中甲硝唑及其代谢物的方法,加深了对其药理作用的了解,促进更有效的治疗策略的开发(Zemanova et al., 2022)。
- 化学计量学方法在盐酸罗匹尼罗高效液相色谱评估方法的开发和验证中的应用。:展示了LiChrospher® RP-18 HPLC色谱柱在测定盐酸罗匹尼罗的化学计量学优化方法中的应用,旨在改进帕金森病的治疗策略(Fatima et al., 2019)。
- 替考拉宁原料药和相关杂质HPLC-MS/MS测定法的应用,第2部分:相关杂质的鉴定。:这项研究重点介绍了LiChrospher® RP-18 HPLC色谱柱在对替考拉宁进行详细杂质分析方面的应用,这对于维持抗生素治疗中的药物纯度和疗效至关重要(Tengattini et al., 2019)。
法律信息
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3