主要文件
SU860191
Supelco
2mL 标准开口样品瓶的内衬管,4.6mm 内径
clear glass (flat bottom), volume 0.2 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
NACRES:
NB.11
物料
clear glass (flat bottom)
描述
shell style
包装
pkg of 1 × 100 ea (SU860191)
存货情况
not available in USA
外径
5 mm
直径× 高度
5 mm × 30.75 mm
体积
0.2 mL
相容性
for use with 12 mm x 32 mm vials with 4.6 mm I.D.
for use with standard opening autosampler vials (1.5-2.0 mL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)