Merck
24715
Supelco
2mL 广口样品瓶的内衬管,6.0mm 内径
volume 0.35 mL, clear glass (shell style), O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass (shell style)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
容積
0.35 mL
相容性
for use with 12 × 32mm vials with 6.0mm I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
内衬管可匹配 12×32mm 广口样品瓶 (6.0mm)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持