主要文件
SU860134
Supelco
顶空样品瓶,平顶,平底,100个装
volume 50 mL, clear glass (hydrolytic class 3), diam. × H 31 mm × 101 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NB.11
物料
clear glass (hydrolytic class 3)
特点
closure type crimp seal, 20 mm
包装
pkg of 1000 ea
外径
31 mm
直径× 高度
31 mm × 101 mm
体积
50 mL
相容性
for use with 20 mm crimp seals
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)